322547
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine]
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Photorome I
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc5ccccc5c4N=C3
InChI
1S/C22H20N2O/c1-21(2)17-10-6-7-11-18(17)24(3)22(21)14-23-20-16-9-5-4-8-15(16)12-13-19(20)25-22/h4-14H,1-3H3
CQTRKDFIQFOAQV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.