Documenti fondamentali
320587
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanoformate
97%
Sinonimo/i:
Cyanoformic acid benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
NCCO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Beilstein:
1947475
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)