Documenti fondamentali
319805
Sigma-Aldrich
3-Fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3-2-(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Oc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)