Documenti fondamentali
316369
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-pyridyl)borane
97%
Sinonimo/i:
3-(Diethylboryl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14BN
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCB(CC)c1cccnc1
InChI
1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents
  • N-Methylation reactions of the pyridyl group
  • Palladium catalyzed amination reactions
  • Intramolecular Heck reactions
  • Coupling reactions
  • Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)