311073
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
99%
Sinonimo/i:
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
Saggio
99%
Punto di fusione
93-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)