310565
2-Phenylbenzoxazole
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?