Key Documents
310336
Sigma-Aldrich
cis-4,7-Dihydro-1,3-dioxepin
97%
Sinonimo/i:
cis-1,3-Dioxep-5-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
125-127 °C (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1OCC=CCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-4-7-5-6-3-1/h1-2H,3-5H2
BAKUAUDFCNFLBX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,7-dihydro-1,3-dioxepin derivatives undergoes hydroformylation to form optically active aldehydes.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Toshihide Horiuchi et al.
The Journal of organic chemistry, 62(13), 4285-4292 (1997-06-27)
Asymmetric hydroformylation of heterocyclic olefins catalyzed by phosphine-phosphite-Rh(I) complexes has been investigated. Hydroformylation of symmetrical heterocyclic olefins such as 2,5-dihydrofuran, 3-pyrroline derivatives, and 4,7-dihydro-1,3-dioxepin derivatives afforded the optically active aldehydes as single products in 64-76% ee. Unsymmetrical substrates such as