310018
Pentamethylenebis(magnesium bromide) solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Pentane-1,5-di(magnesium bromide)
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.999 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C5H10.2BrH.2Mg/c1-3-5-4-2;;;;/h1-5H2;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup