Documenti fondamentali
309591
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylacetate hydrate
99%
Sinonimo/i:
Trimethylacetic acid sodium salt hydrate
Scegli un formato
10 G
CHF 70.90
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 70.90
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCO2Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.11 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
OXKVPNMBQUHJHF-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Sodium trimethylacetate hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)