Documenti fondamentali
308161
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethyl-1,3-propanediamine
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2N(CH2)3N(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4377 (lit.)
P. ebollizione
133 °C/80 mmHg (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CCCN(CC)CC
InChI
1S/C11H26N2/c1-5-12(6-2)10-9-11-13(7-3)8-4/h5-11H2,1-4H3
RCZLVPFECJNLMZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2