Documenti fondamentali
307262
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrobenzyl chloride
99%
Sinonimo/i:
α-Chloro-2,4-dinitrotoluene
About This Item
Formula condensata:
(O2N)2C6H3CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-2-6(9(11)12)3-7(5)10(13)14/h1-3H,4H2
DARDYTBLZQDXBK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dinitrobenzylthio) and 2-(2,4-dinitrobenzylseleno) derivatives of 4,5-dihydroimidazolium chloride[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 6aλ4?thia?1, 6-diselena-3, 4-diazapentalenes, 1, 6, 6aλ4-triselena-3, 4-diazapentalenes, 6aλ4-thia-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes, and 6aλ4-Selena-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes from cyclic thioureas and selenoureas.
Lai LL and Reid DH.
Heteroatom Chem., 8(1), 13-27 (1997)