137952
2,4-Dinitrobenzoic acid
96%
Sinonimo/i:
1-Carboxy-2,4-dinitrobenzene
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
176-180 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In decarboxylative C-N cross-coupling reactions.[1]
- To synthesize Zwitterionic azaspirocyclic hydantoins by reacting with various carbodiimides via in situ intramolecular dearomatization reaction.[2]
- To prepare 1-(2,4-dinitrophenyl)ethanone by condensation with dimethyl malonate and subsequent decarboxylation reaction.[3]
It can also be used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations.[3] In capillary zone electrophoresis, it can be employed as chromophore probe for the analysis of perfluorinated carboxylic acids in water.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?