Documenti fondamentali
305782
Sigma-Aldrich
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate
≥96%
Sinonimo/i:
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone
Scegli un formato
25 G
CHF 47.20
CHF 47.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 47.20
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4CH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Beilstein:
1961620
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 47.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
123-124 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)CCc1ccc(OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-9(13)3-4-11-5-7-12(8-6-11)15-10(2)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
UMIKWXDGXDJQJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate (4-(4-acetoxyphenyl) -2-butanone) is a standard melon fly attractant.[1]
Applicazioni
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate was used as attractant for detection programs aimed at melon fly and other cuelure-responding Bactrocera fruit flies.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eric B Jang et al.
Journal of economic entomology, 100(4), 1124-1128 (2007-09-14)
Field-trapping evaluations of the new male attractant, formic acid 4-(3-oxobutyl) phenyl ester (raspberry ketone formate [RKF]) were conducted in Hawaii with wild populations of melon flies, Bactrocera cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae), to determine its activity in the field and to