Documenti fondamentali
305545
Sigma-Aldrich
N-Isopropyl-1,3-propanediamine
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHNH(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4425 (lit.)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)NCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6,8H,3-5,7H2,1-2H3
KFDIDIIKNMZLRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Formation constant of complexes of copper, nickel, cobalt and zinc ions with N-isopropyl-1,3-propanediamine was evaluated.[1]
Applicazioni
N-Isopropyl-1,3-propanediamine was used in preparation of cyclic urea.[2]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Preparation of Polymeric and Cyclic Urethans and Ureas from Ethylene Carbonate and Amines.
Dyer E and Scott H.
Journal of the American Chemical Society, 79(3), 672-675 (1957)
Equilibrium Constants for the Formation of Complexes between Metal Ions and Polyamines1, 2.
Hares GB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1816-1818 (1956)
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x