Documenti
305340
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate on Celite®
extent of labeling: 30 wt. % loading
About This Item
Formula condensata:
Cu(NO3)2
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder and chunks
Concentrazione
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
Grado di funzionalizzazione
30 wt. % loading
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3