923079
Copper(II) nitrate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric nitrate hydrate
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystals and lumps
Punto di fusione
114.5 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3