Documenti fondamentali
305286
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H26
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
99%
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
254-256 °C (lit.)
Solubilità
pyridine: soluble 5 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)C2C(c3ccccc3)=C(c4ccccc4)C(c5ccccc5)=C2c6ccccc6
InChI
1S/C35H26/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28/h1-25,31H
YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant:
  • for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency
  • in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A facile and general approach for the synthesis of fluorescent silica nanoparticles doped with inert dyes.
Mu X, et al.
Mu X, et al.
Chinese Science Bulletin, 56(31), 3242-3246 (2011)
Enhancement of electroluminescence efficiency in poly (3-alkylthiophene) by doping of dye molecules.
Ohmori Y, et al.
Synthetic Metals, 85(1), 1241-1242 (1997)