Documenti fondamentali
304093
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H3F
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Punto di fusione
33-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The Suzuki-Miyaura reaction of 1,4-dibromo-2-fluorobenzene with arylboronic acids yields fluorinated para-terphenyls.[1]
Applicazioni
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene was used in preparation of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
One-pot synthesis of fluorinated terphenyls by site-selective Suzuki-Miyaura reactions of 1, 4-dibromo-2-fluorobenzene.
Sharif M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2810-2812 (2010)
M Levitus et al.
The Journal of organic chemistry, 66(9), 3188-3195 (2001-04-28)
Crystals of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene 4 have a rich packing structure with four distinct molecules in the unit cell. A complex hydrogen bonding network results in the formation of cofacial trimers, cofacial dimers, and monomers within the same unit cell. Given a