Documenti fondamentali
303747
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4759 (lit.)
P. ebollizione
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Methylthio)-1-hexanol may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)