303429
Citronellic acid
98%
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
121-122 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CC\C=C(\C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)
GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?