Documenti fondamentali
303127
Sigma-Aldrich
Triton X-405, reduced
reduced
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene (40) isooctylcyclohexyl ether
Scegli un formato
25 G
CHF 682.00
CHF 682.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 682.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C94H188O41
Numero CAS:
Peso molecolare:
1974.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 682.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
O(CCOCCOCCOCCO)CCOCCOCCOc1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
G E Tiller et al.
Analytical biochemistry, 141(1), 262-266 (1984-08-15)
The ultraviolet-light absorption and fluorescence of Triton X-100 were virtually eliminated by hydrogenation to its reduced cyclohexyl analog, RTX-100. The critical micelle concentration of RTX-100 was 12% higher than that of Triton X-100. RTX-100 and Triton X-100 were quite similar
J Fernandez et al.
Analytical biochemistry, 201(2), 255-264 (1992-03-01)
A procedure for the generation and isolation of internal peptide fragments for less than 10 micrograms of protein bound to either polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membranes after electrophoretic transfer from sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels (SDS-PAGE) is presented. This technique