Documenti fondamentali
303062
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
223-225 °C (lit.)
Solubilità
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless (in methanol)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H,1H3,(H2,5,6,7)
WGVHNCAJPFIFCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one is an intermediate in the synthesis of heterocyclic compounds.[1] Crystal structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one was studied.[2]
Applicazioni
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one was used in the preparation of substituted 4-alkyl(cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aliphatic aldehydes in the synthesis of condensed 4-alkyl (cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.
Klokol GV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 35(10), 1183-1186 (1999)
The crystal and molecular structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one.
De Camp WH and Stewart JM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 27(6), 1227-1232 (1971)
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one.
Zhang Z, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(2), o315-o316 (2004)