Documenti
302112
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-L-prolinol
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Beilstein:
3663640
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −72.7°, neat
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
115-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-10-12-7-4-8-13(12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
ZAIQBJPTOXDDKA-LBPRGKRZSA-N
Applicazioni
Precursor in the synthesis of proline-derived homochiral amine oxides. Starting material for enantiomerically pure 3-hydroxypiperidine, a structural feature present in many natural products.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
O'Neil, I.A. et al.
Synlett, 617-617 (1995)
Cossy, J. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 549-549 (1995)