Documenti
301612
Sigma-Aldrich
9-Anthraldehyde oxime, predominantly syn
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
162-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
O\N=C\c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO/c17-16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,17H/b16-10+
HLGMTCSSRBPNOQ-MHWRWJLKSA-N
Descrizione generale
Gallium triflate catalyzed dehydration of 9-anthraldehyde oxime to nitrile is reported.
Applicazioni
9-Anthraldehyde oxime was used in preparation of new triosmium cluster [Os3(CO)11(C14H9CN)].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and structural characterization of a triosmium carbonyl cluster containing a 9-anthracenecarbonitrile ligand derived from 9-anthraldehyde oxime.
Wong JS-Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 6(6), 713-717 (2003)
Gallium (III) triflate catalyzed dehydration of aldoximes.
Yan P, et al.
Catalysis Letters, 101(3), 141-143 (2005)