Documenti fondamentali
300993
Sigma-Aldrich
Copper(II) 2-pyrazinecarboxylate
97%
Sinonimo/i:
2-Pyrazinecarboxylic acid copper(II) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6CuN4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cnccn1)c2cnccn2
InChI
1S/2C5H4N2O2.Cu/c2*8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;/h2*1-3H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
CPDQQOYHCXKRBR-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Copper(II) 2-pyrazinecarboxylate is also referred as Cu(II)(2-pyrazinecarboxylate)2.[1]
Applicazioni
Copper(II) 2-pyrazinecarboxylate was used in preparation of Ag[Cu(2-pyrazinecarboxylate)2](H2O)(NO3), a Cu(II)Ag(I) mixed-metal coordination polymer.[1] It was also used in synthesis of catena(bis3-iodo)-(μ2-pyrazine)-di-copper (I)).[2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterization of a novel copper (II)? silver (I) mixed-metal coordination polymer: Ag [Cu (2-pyrazinecarboxylate)< sub> 2</sub>](H< sub> 2</sub> O)(NO< sub> 3</sub>).
Dong Y-B, et al.
Solid State Sciences, 2(3), 335-341 (2000)
Synthesis and crystal structure of the two-dimensional coordination polymer catena (bis (?3-iodo)-(? 2-pyrazine)-di-copper (I)).
Goforth AM, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 33(4), 303-306 (2003)