Documenti
300810
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran
98%
Sinonimo/i:
(2-Propynyloxy)tetrahydropyran, (±)-Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 1-(2′-Tetrahydropyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydro-2H-pyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydropyranyloxy)prop-2-yne, Oct-2-yne-1-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#CCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-9-8-5-3-4-7-10-8/h1,8H,3-7H2
HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The anion formed by metalation at the acetylenic carbon reacts with a variety of electrophiles.
Applicazioni
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran was used in preparation of 1,3-dienyl acetal.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Aldrichimica Acta, 19, 9-9 (1986)
A facile synthetic method of a-quaternary-?, ?-unsaturated aldehydes via the stereoselective 1, 4-elimination and a-regioselective Ferrier reaction
Tayama E and Hashimoto R
Tetrahedron Letters, 48(45), 7950-7952 (2007)