Documenti fondamentali
299642
Sigma-Aldrich
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCC2=C(CCCC2)N1
InChI
1S/C9H13NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H2,(H,10,11)
QKNPGPYFWRUKRM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)