299634
6-(5H)-Phenanthridinone
technical grade
Sinonimo/i:
NSC 11021, NSC 40943, NSC 61083
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Stato
powder
Punto di fusione
290-292 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Nc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)14-13/h1-8H,(H,14,15)
RZFVLEJOHSLEFR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of 5,6-dihydrophenanthridine sulfonamides
- Oxidative coupling with diphenylacetylene
- Direct copper acetate-catalyzed N-cyclopropylation of cyclic amides
Reactant involved in the synthesis and/or pharmacological activity of biologically active molecules including:
- Potassium channel KV1.3 and IK-1 inhibitors
- HIV-1 integrase inhibitors
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?