Documenti
297763
Sigma-Aldrich
4-Pyridazinecarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
244.2 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H,8,9)
JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Surface electrochemical studies of 4-pyridazinecarboxylic acid adsorbed at Pt(111) surfaces by electron energy-loss and Auger spectroscopy has been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Multinitrogen heteroaromatics studied at Pt (111) surfaces by EELS, Auger spectroscopy, and electrochemistry: pyrazine, pyrimidine, pyridazine, 1, 3, 5-triazine, and their carboxylic acid derivatives.
Chaffins SA, et al.
Langmuir, 6(7), 1273-1281 (1990)