Documenti fondamentali
296074
Sigma-Aldrich
Lithium diethylamide
≥95%
Scegli un formato
50 G
CHF 501.00
CHF 501.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 501.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 501.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Li]N(CC)CC
InChI
1S/C4H10N.Li/c1-3-5-4-2;/h3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
AHNJTQYTRPXLLG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5