Documenti
295949
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-one
95%
Sinonimo/i:
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1COC2(CCCCC2)O1
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-6-10-8(11-7)4-2-1-3-5-8/h1-6H2
HBGAMCTZOLJGAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-one has been used in the synthesis of L-callipeltose, the deoxyamino sugar of L-callipeltoside A.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
D A Evans et al.
Organic letters, 3(20), 3133-3136 (2001-09-28)
[reaction: see text] The L-callipeltose subunit of L-callipeltoside A has been synthesized in 10 steps and 13% overall yield from D-threonine. The key steps are a highly diastereoselective Felkin anti aldol addition to a methyl ketone and a selective methylation