295817
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-BINAP
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]19/D +233°, c = 0.3 in toluene
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
239-241 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene is an axially dissymmetric bis(triaryl)phosphine ligand for asymmetric reactions.
Applicazioni
Complex with Ag(I) used to catalyze an asymmetric aldol reaction between alkenyl trichloroacetates and aldehydes. Also used with Ag(I) to catalyze an enantioselective hetero-Diels-Alder reaction of azo compounds.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.