295035
1,3-Butadiene
≥99%
Sinonimo/i:
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.9 (15 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1863 mmHg ( 21 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
788 °F
contiene
p-tert-butylcatechol as inhibitor
Limite di esplosione
12 %
P. eboll.
−4.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−109 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.5 g/L at 20 °C
Densità
0.62 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following:
- 1-Silyl-substituted 1,3-butadienes, by [RuHCl(CO)(PCy3)2]-catalyzed silylative coupling of terminal (E)-1,3-dienes with vinylsilanes.
- Synthetic rubber and thermoplastic resins.
- Disilylated dimers by reacting with chlorosilanes.
- Octa-2,7-dien-1-ol via palladium catalyzed-hydrodimerization.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-104.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.