Documenti fondamentali
293458
Sigma-Aldrich
Pentachlorocyclopropane
technical grade, 90%
Scegli un formato
5 G
CHF 9.40
CHF 9.40
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 9.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3HCl5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 9.40
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5169 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClC1C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3HCl5/c4-1-2(5,6)3(1,7)8/h1H
IACJMSLMMMSESC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hydrogen-bonded complexes of pentachlorocyclopropane with the bases acetonitrile, ammonia, monomethylamine and dimethylamine have been isolated[1].
Applicazioni
Pentachlorocyclopropane has been used in the preparation of:
  • tetrachlorocyclopropene via reaction with 18M aqueous KOH at 80-85°C[2]
  • substituted phenyltrichlorocyclopropene derivatives[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Substituted Phenyltrichlorocyclopropene Derivatives Using Friedel-Crafts Reaction.
Choi S-K and Suk W-K.
Bull. Korean Chem. Soc., 2(3), 83-85 (1981)
Alexander B Baker et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(37), 8280-8289 (2006-07-13)
Hydrogen-bonded complexes of pentachlorocyclopropane with the bases acetonitrile, ammonia, monomethylamine, and dimethylamine have been isolated and characterized for the first time in argon matrices at 16 K. Coordination of the proton of pentachlorocyclopropane (Pccp) to the electron donor (N) of
Tetrachlorocyclopropene and hexachlorocyclopropane from pentachlorocyclopropane.
Tobey SW and West R.
Tetrahedron Letters, 4(18), 1179-1182 (1963)