292923
DL-Lactamide
97%
Sinonimo/i:
DL-Lactic acid amide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
73-76 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Stringa SMILE
CC(O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)
SXQFCVDSOLSHOQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3