EM0300
Spurr Low Viscosity Embedding Kit
hydrophobic resin for embedding histological samples
Sinonimo/i:
resin for specimen preparation
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Solo come componenti del kit
- Nonenylsuccinic anhydride 450 g
- D.E.R. 736 250 g
- Dimethylaminoethanol 100 g
- ERL 4221 250 g
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?