Documenti fondamentali
292613
Sigma-Aldrich
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulfonic acid dipotassium salt
Sinonimo/i:
Bis-ANS
About This Item
Formula condensata:
[C6H5NHC10H5(SO3K)]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
636.78
N° CoE:
0000
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(ccc(Nc3ccccc3)c12)-c4ccc(Nc5ccccc5)c6c(cccc46)S([O-])(=O)=O
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)