291587
Sodium amide
50 wt. % suspension in toluene
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
50 wt. % suspension in toluene
P. ebollizione
400 °C (lit.)
Punto di fusione
210 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Synthesis of allylic amines and amides
Synthesis of antibacterials
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?