Key Documents
288829
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
P. eboll.
142-145 °C/20 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Ethoxybenzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter