Documenti fondamentali
288489
Sigma-Aldrich
1,3-Dibenzyloxy-2-propanol
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol, 1,3-Di-O-benzylglycerol
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2OCH2)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.34
Beilstein:
1986774
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. ebollizione
226-227 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.103 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(COCc1ccccc1)COCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-17(13-19-11-15-7-3-1-4-8-15)14-20-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
ARLSYSVVBAMYKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,3-Dibenzyloxy-2-propanol was used in the synthesis of 1,3-dibenzyloxyacetone[1]. It was also used as precursor to antiviral intermediates[2].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
A trihydroxy acyclonucleoside series.
Ogilvie KK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 62 (8), 1622-1627 (1984)
J C Martin et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(5), 759-761 (1983-05-01)
The synthesis of a new acyclic analogue of deoxyguanosine, 9-[(1,3-dihydroxy-2-propoxy)methyl]guanine (DHPG, 1), is described starting from epichlorohydrin via condensation of 2-O-(acetoxymethyl)-1,3-di-O-benzylglycerol (5) with N2,9-diacetylguanine (6). In vitro studies indicate that DHPG is a potent and broad-acting (herpes simplex virus types