Documenti
287865
Sigma-Aldrich
Diphenyl(2-methoxyphenyl)phosphine
98%
Sinonimo/i:
(2-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, (o-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphino)anisole, Diphenyl(o-anisyl)phosphine, Diphenyl(o-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2PC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OP/c1-20-18-14-8-9-15-19(18)21(16-10-4-2-5-11-16)17-12-6-3-7-13-17/h2-15H,1H3
GBXNVYBGIFEOEM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3