Key Documents
287091
Supelco
Pyridoxamine dihydrochloride
Sinonimo/i:
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.11
Beilstein:
3632748
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Impurezze
may contain ≤10% water
Punto di fusione
224-226 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)