285978
D-Glucose 6-phosphate sodium salt
Sinonimo/i:
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate sodium salt, G-6-P Na, Robison ester
About This Item
Prodotti consigliati
Attività ottica
[α]25/D +33°, c = 10 in H2O
Punto di fusione
204 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].O[C@@H]1O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
ZALKNDISPIVVKC-WYRLRVFGSA-M
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?