Documenti fondamentali
283029
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)-4-methylcyclohexanone
contains 20-45% water as stabilizer, 97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.41
Beilstein:
3017027
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
contiene
20-45% water as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CC(=C/c2ccc(cc2)N=[N+]=[N-])\C(=O)\C(C1)=C\c3ccc(cc3)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C21H18N6O/c1-14-10-17(12-15-2-6-19(7-3-15)24-26-22)21(28)18(11-14)13-16-4-8-20(9-5-16)25-27-23/h2-9,12-14H,10-11H2,1H3/b17-12+,18-13+
MLIWQXBKMZNZNF-PWDIZTEBSA-N
Applicazioni
2,6-Bis(4-azidobenzylidene)-4-methylcyclohexanone has been used:
  • in the preparation of homogeneous pseudo-interpenetrating polymer networks
  • as photosensitive agent in the preparation of photosensitive benzocyclobutene-functionalized siloxane thermosets
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and characterization of photosensitive benzocyclobutene?functionalized siloxane thermosets.
Zuo X, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6246-6258 (2009)
Tuning the free volume cavities of polyimide membranes via the construction of pseudo-interpenetrating networks for enhanced gas separation performance.
Low BT, et al.
Macromolecules, 42(18), 7042-7054 (2009)