Documenti fondamentali
248479
Sigma-Aldrich
Dimethylisopropylsilane
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 140.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHSiH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
66-67 °C (lit.)
Densità
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[SiH](C)C
InChI
1S/C5H14Si/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
IIRAZPOUDJHBPM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)