Documenti fondamentali
282391
Sigma-Aldrich
Methylsulfamic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3NHSO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
191 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H3,(H,3,4,5)
MYMDOKBFMTVEGE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methylsulfamic acid has been used in the preparation of nitroaroyl- or nitroarylsulphonyl-sulphamic acids via condensation reaction with certain nitroaroyl and nitroarylsulphonyl chlorides[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aroyl-and arylsulphonyl-sulphamic acids.
<BIG>Beech WF. </BIG>
J. Chem. Soc. Sect. C, 3, 515-516 (1970)
Akifumi Kogame et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 47(3), 255-266 (2016-05-27)
1. Following oral administration of [