Documenti fondamentali
278769
Sigma-Aldrich
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene, mixture of endo and exo
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5055 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClC1=C[C@H]2CC[C@H](C2)C1
InChI
1S/C8H11Cl/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h4,6-7H,1-3,5H2/t6-,7+/m0/s1
XLVAWKKCOIWHBT-NKWVEPMBSA-N
Applicazioni
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene has been used in the preparation of bicyclo[3.2.1]oct-2-ene by Birch reduction.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nuclear magnetic resonance studies. XXX. Hydrogen-deuterium exchange in bicyclo [3.2. 1] and-[2.2. 2] octenes through allylic and vinylic anions.
Cheng AK and Stothers JB.
Canadian Journal of Chemistry, 55(1), 50-55 (1977)