Documenti fondamentali
8.51062
Sigma-Aldrich
Dmab-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Dmab-OH, 4-{N-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl alcohol
Scegli un formato
1 G
CHF 61.90
5 G
CHF 250.00
25 G
CHF 1’190.00
CHF 61.90
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 61.90
5 G
CHF 250.00
25 G
CHF 1’190.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
CHF 61.90
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c2ccc(cc2)CO)C(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-13(2)9-16(21-15-7-5-14(12-22)6-8-15)19-17(23)10-20(3,4)11-18(19)24/h5-8,13,21-22H,9-12H2,1-4H3
GARPDGDSXTZYQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reagent for the introduction of Dmab carboxylic acid protecting group. Dmab esters are stable to TFA and piperidine, but are cleaved under mild conditions by treatment with 2% hydrazine in DMF.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 01-63-0048
Risultati analitici
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0009)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3