Documenti fondamentali
277606
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium chlorochromate
98%
Sinonimo/i:
TBACC
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
181-185 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)