Documenti fondamentali
275387
Sigma-Aldrich
3-Fluorothiophenol
95%
Sinonimo/i:
3-Fluorobenzenethiol
About This Item
Formula condensata:
FC6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Densità
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Fluorothiophenol was used in the synthesis of dibenzo[bc,fg]dithiapentalene[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient protocol for synthesizing dibenzodithiapentalenes.
Tetrahedron Letters, 52(31), 4045-4047 (2011)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained